Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Evodiamin, 98 %
Artikelnummer. 15555276 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555276 1 g 1g
15565276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15555276 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457890010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 518-17-2 | C19H17N3O | 303.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-17-2
Molekylær formel C19H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 303.37
MDL nummer MFCD06407824
InChI nøgle TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Synonym evodiamine, +-evodiamine, unii-c01825bvnl, evodiamine, evodia rutaecarpa, d-evodiamine, evodiamine, +, s-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, pubchem18244, indolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, 13bs, 13bs-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one
PubChem CID 442088
ChEBI CHEBI:4948
IUPAC navn (1S)-21-methyl-3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.02,110.04,9.015,20]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaen-14-on
SMIL CN1[C@H]2N(CCC3=C2NC2=CC=CC=C32)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evodiamine
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 303.36
Procent renhed 98%