Få mere at vide
MedChemExpress Evodiamine
Artikelnummer. 16458986
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458986 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458986 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0114
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Evodiamine is an alkaloid isolated from the fruit of Evodia rutaecarpa Bentham with diverse biological activities including anti-inflammatory, anti-obesity, and antitumor.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 303.36 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 518-17-2
Produkttype Natural Products
Renhed 99.59%
Opløselighed DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine