Få mere at vide
Vileda Professional™ EvoControl™ Kontrollerede miljøer 200 Klud
Artikelnummer. 17892466
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17892466 12 x 12 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17892466 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 142855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21165.00 DKK
    17650.45 DKK / Pakke med 3000
    Spare 3514.55 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
EvoControl™ er baseret på Evolon™ , en patenteret, fuldt integreret produktionsproces. EvoControl™ er en næste generations mikrofiberklud fremstillet af endeløse mikrofibre, der måler 0,15 dtex (10 gange finere end standard polyester mikrofibre).
  • Unikt stof kombinerer meget gode tekstil- og mekaniske egenskaber
  • Tør nemt spild af og fjern partikler fra en overflade med én klud
  • Testet af et uafhængigt institut, der beviser bakteriefjernelse fra overflader uden brug af desinfektionsmidler
  • Fremstillet af unikke og patenterede Evolon™ mikrofiber materiale
  • Spar tid, budget og ergonomisk stress
  • Fordel desinfektionsmidler jævnt, balancen mellem væskeabsorbering og frigivelse til overfladen er ideel til at påføre en væskefilm på overfladen i renrumsområder
  • Udviklet og designet til at holde den rigtige mængde væske, fordele den let og jævnt på overfladen og derved nå de ønskede og kritiske kontakttider
Tekniske data
Produkttype Absorberende serviet
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 31 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 31 cm
Materiale Polyester mikrofiber
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.