Få mere at vide
Vileda Professional™ EvoControl™ 400 mikrofiber renrumsservietter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
Beskrivelse
- Flydende engangs rengøringsserviet
- Rengør glas og rustfrit stål uden at efterlade rester eller striber
- Mikrofibermateriale når ind i mikroskopiske overfladeporer for at fjerne forurening grundigt
- Maksimer partikeloptagelsen
- Fjernelse af bakterier op til 99,999 %
- Afskårne fibre smeltes sammen for forseglet kant, som forhindrer partikelfrigivelse
- Engangs forvasket og laserskåret
- Forseglet kant til områder, hvor moderat forureningskontrol er påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Materiale | Mikrofiber |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kanter | Laserskæring |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) |
| Emballagemængde | 150/Pk., 1500/Cs. |