Få mere at vide
Everolimus, Thermo Scientific™
A rapamycin analog
1833.65 DKK - 3380.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 159351-69-6
Molekylær formel C53H83NO14
Molekylvægt (g/mol) 958.24
MDL nummer MFCD07785165
InChI nøgle HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N
PubChem CID 129317877
SMIL CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15482959
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MA
10mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2037.34 DKK
1833.65 DKK / 10mg
Spare 203.69 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15492959
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MB
25mg
3380.65 DKK
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
159351-69-6
958.24
HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC
C53H83NO14
MFCD07785165
129317877
Tekniske data
Everolimus
C53H83NO14
14,3907
HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N
958.24
958.22
159351-69-6
MFCD07785165
Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform; Slightly soluble in water.
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC
129317877
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H372
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater