missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Evercool 190, TRC

Artikelnummer. 30377434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377434 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE945433250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Evercool 190
CAS 926913-58-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H28 N2 O
Mængde 250 mg
Synonym (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]cyclohexanecarboxamide, Evercool G 190, FEMA 4549
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O/c1-13(2)16-8-7-14(3)12-17(16)18(21)20-11-9-15-6-4-5-10-19-15/h4-6,10,13-14,16-17H,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-,16+,17-/m1/s1
SMIL C(NCCC1=CC=CC=N1)(=O)[C@H]2[C@H]([C@@H](C)C)CC[C@@H](C)C2
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)cyclohexane-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 288.428
Formel vægt 288.22
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.