Få mere at vide
MedChemExpress Evatanepag
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 5 mg |
| CAS | 223488-57-1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.57 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM) |
| Synonym | CP-533536 free acid |