Få mere at vide
BUCHI Fordampningskolber til roterende fordampere
Artikelnummer. 12788220 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12788220 5000 ml Hver
12774953 50 ml Hver
12784953 100 ml Hver
12794953 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12788220 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 046583
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Brug disse fordampningsflasker med enhver roterende fordamper. BUCHI Fordampningskolber har høj kemisk modstand mod syrer, alkalier og organiske stoffer. Ideelt til destillation af opløsningsmidler.
  • Højtydende kolber til roterende fordampere
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, alkalier og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Konstant overvågning af glasvæggens tykkelsesensartethed
  • Der lægges stor vægt på sfæriciteten af roterende glasdele
  • Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
  • Fås i volumener fra 50 ml til 3000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Fordampningskolbe
Materiale (coating) P+G
Volumen (metrisk) 5000 ml