Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordampningskolber med konisk slibning, med PUR-coating
Artikelnummer. p-7222615
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
Artikelnummer. 11903391
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03044037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med midterhals og konisk led
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Pæreformet
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Volumen (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) 60 mm