Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordampningskolber med konisk slibning, med PUR-coating
Artikelnummer. 15695585
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15695585 250 ml
11903391 100 ml
11943391 2 l
11953391 3 l
11993381 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15695585 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03044049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    919.00 DKK
    745.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.09 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med midterhals og konisk led
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Pæreformet
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Mængde 1
Standard konusled nummercenter NS 29/32
Volumen (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) 81 mm