Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordampningskolber med konisk slibning, med PUR-coating
Artikelnummer. 11993381
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11993381 50 ml
11903391 100 ml
15695585 250 ml
11943391 2 l
11953391 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11993381 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03044028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00 DKK
    534.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.14 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med midterhals og konisk led
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Pæreformet
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Volumen (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) 56 mm