Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordampningskolber med konisk slibning, med PUR-coating
Artikelnummer. 11903391
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11903391 100 ml
15695585 250 ml
11943391 2 l
11953391 3 l
11993381 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11903391 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03044037
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med midterhals og konisk led
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Pæreformet
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Volumen (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) 60 mm