Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Fordampningskolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. p-7161777
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11923391 500 ml -
11933391 1000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11923391 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03044058
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ glasfordampningskolbe med højtransparent PUR-belægning
  • Specielt til rotationsfordampere
  • Med midterhals og konisk led
  • Med meget transparent PUR-belægning
  • Autoklaverbar
  • Pæreformet
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Materiale (coating) PUR
Mængde 1
Form Pære
Volumen (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 101 mm