Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordampningskolber med konisk slebet samling
Beskrivelse
- Specielt til rotationsfordampere
- Med midterhals og konisk led
- Pæreformet
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled side | NS 14/23 |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |