Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolbe med konisk slebet samling
Artikelnummer. 11886084
Skift visning
Kapacitet: 2000 ml
Artikelnummer.
11886084 Kapacitet: 2000 ml
1 options
Artikelnummer. 11886084 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03042973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5975.00 DKK
    4840.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 1134.58 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolber med koniske slebne samlinger kan bruges til at lave opløsninger eller til at holde, indeholde, opsamle eller måle kemikalier og er fremstillet af holdbare DURAN™ glas.
  • Med midterhals og konisk led
  • Pæreformet med påskrift
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Hals stil Centrum
Diameter (metrisk) Udvendig 158 mm