Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolbe med konisk slebet samling
Artikelnummer. 11826144
Skift visning
Kapacitet: 100 ml
Artikelnummer.
11826144 Kapacitet: 100 ml
1 options
Artikelnummer. 11826144 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03042937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    1284.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 530.06 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolber med koniske slebne samlinger kan bruges til at lave opløsninger eller til at holde, indeholde, opsamle eller måle kemikalier og er fremstillet af holdbare DURAN™ glas.
  • Med midterhals og konisk led
  • Pæreformet med påskrift
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Hals stil Centrum
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm