Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolbe med konisk slebet samling
Artikelnummer. 11816204
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11816204 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11816204 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03042958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 DKK
    2792.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 637.22 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Specielt til brug i rotationsfordampere. Lenz Laborglasinstrumente™ Fordampningskolber med koniske slebne samlinger kan bruges til at lave opløsninger eller til at holde, indeholde, opsamle eller måle kemikalier og er fremstillet af holdbare DURAN™ glas.
  • Med midterhals og konisk led
  • Pæreformet med påskrift
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Hals stil Centrum