Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningskolbe
Artikelnummer. p-7241853 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Volumen (metrisk):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10251292
Brand: Heidolph™ 5147000000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Volumen (metrisk) 50 mL