Beskrivelse
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Til brug med (udstyr) | Roterende fordampere |
| Volumen (metrisk) | 2000 ml |