Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningskolbe
Artikelnummer. 10251292 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
2000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10251292 50 ml Hver
10545872 2000 ml Hver
10629922 3000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10251292 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5147000000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Volumen (metrisk) 50 ml