missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heidolph Evaporating flask 20 L

Brand:  Heidolph 15-300-003-21

Evaporating flask 20 L

Produktkode 17382720

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9655.00 DKK
    9191.90 DKK / Hver
    Save 463.10 DKK
    4% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.