Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningskolbe
Artikelnummer. p-8014377 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10447821
Brand: Heidolph™ 5147100000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Volumen (metrisk) 100 mL
Spænding 115/230 VAC