Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningskolbe
Artikelnummer. 10447821 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10447821 100 ml Hver
10728992 1000 ml Hver
10186781 250 ml Hver
10457821 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10447821 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5147100000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Volumen (metrisk) 100 ml
Spænding 115/230 VAC