Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningskolbe
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fordampningskolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også i NS 24/29
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Volumen (metrisk) | 250 ml |
| Spænding | 115/230 VAC |