Få mere at vide
Heidolph™ Fordampningscylinder
Artikelnummer. 10468781 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10468781 1500 ml Hver
10279411 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468781 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5140007100
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Fordampningscylindre leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også i NS 24/29
Til 500 ml fyldekapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Type Fordampningscylinder
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Form Cylinder
Volumen (metrisk) 1500 ml