Få mere at vide
Haldenwanger™ Evaporating Capsules
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Round |
| Kapacitet (metrisk) | 270 ml |
| Materiale | Porcelain |
| Form | Round |
| Type | Evaporating Capsule |
| Til brug med (applikation) | Laboratories |
| Højde (metrisk) | 52 mm |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |