Få mere at vide
Evans blå (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30375350
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30375350 5 g
1 options
Artikelnummer. 30375350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9452035G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evans blue (Technical Grade)
CAS 314-13-6
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Mængde 5 g
Synonym Evans Blue tetrasodium salt
InChI formel InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
IUPAC navn tetrasodium; 4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hydroxy-5,7-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]diazenyl]-5-hydroxynaphthalen-1,3-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 960.81
Formel vægt 959.9824