Få mere at vide
Evans blå, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446912 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446912 100 g -
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11436912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446912 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215110880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 314-13-6
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00004021
InChI nøgle KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym Direct blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC navn tetranatrium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evans blue
Navn note Farveindhold: ∽85%
Farve Sort
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 960.82
Procent renhed 95%
Grad Not Available