Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Evans blå
Artikelnummer. 11442798
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442798 50 g 50g
11432798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442798 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16774.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Evans Blue bruges til estimering af blodvolumen og i dobbeltmærkningsprocedure til undersøgelse af aksonal forgrening. Det virker som en hæmmer af L-glutamat og kainat-receptor-medierede strømme. Det er også en P2X-selektiv purinoceptorantagonist. Det er også nyttigt i molekylærbiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Evans Blue bruges til estimering af blodvolumen og i dobbeltmærkningsprocedure til undersøgelse af aksonal forgrening. Det virker som en hæmmer af L-glutamat og kainat-receptor-medierede strømme. Det er også en P2X-selektiv purinoceptorantagonist. Det er også nyttigt i molekylærbiologi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314-13-6
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00004021
InChI nøgle KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym C.I. 23860
PubChem CID 24832074
IUPAC navn tetranatrium;4-amino-6-[[4-[4-[2-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaphthalen-2-yliden)hydrazinyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]hydrazinyliden]-5-oxonaphthalen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evans Blue
Merck Index 14,3905
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 960.82
Mængde 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Evans Blue
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Direct Blue 53