Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Evans blå
Beskrivelse
Evans Blue bruges til estimering af blodvolumen og i dobbeltmærkningsprocedure til undersøgelse af aksonal forgrening. Det virker som en hæmmer af L-glutamat og kainat-receptor-medierede strømme. Det er også en P2X-selektiv purinoceptorantagonist. Det er også nyttigt i molekylærbiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Evans Blue |
| Merck Index | 14,3905 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 960.82 |
Sikkerhed og håndtering
- Evans Blue
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Direct Blue 53