Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Evans blå
Artikelnummer. 10206640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206640 5 g Glasflaske 5g
10656402 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10206640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 195550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.72 DKK
    261.65 DKK / 5g
    Spare 45.07 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314-13-6
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00004021
InChI nøgle KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonym C.I. 23860, Direct Blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC navn tetranatrium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evans Blue
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 280 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, syrer, alkalier, uopløselig i ether
Mængde 5 g
Formel vægt 960.78
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Evans Blue
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.