Få mere at vide
MedChemExpress Evans Blue
Artikelnummer. 16488606
Encompass_Preferred
Skift visning
100 mg
Artikelnummer.
16488606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488606 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB1102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Evans Blue is a potent inhibitor of L-glutamate uptake via the membrane bound excitatory amino acid transporter (EAAT).
Specifications
Produkttype Biochemical Assay Reagents
CAS 314-13-6
Synonym Direct Blue 53 ∣ C.I. 23860
Opløselighed H2O : 33.33 mg/mL (34.69 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 25 mg/mL (26.02 mM)
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 100 mg
Molekylvægt (g/mol) 960.81 g/mol
Mål HBV