Få mere at vide
Evacetrapib, MedChemExpress
Beskrivelse
Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Evacetrapib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1186486-62-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H36F6N6O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY2484595 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.58 mM) |
| Vis mere |