Få mere at vide
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates
Produkttype:
96-brønds firkantet forseglingshætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- For friction sealing of plates during transport or storage
- Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
- Cap mats can be sterilized and reused
- Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
- Rnase/Dnase free
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Produkttype | 96-brønds firkantet forseglingshætte |
| Well Shape | Square |
| Pladekompatibilitet | 96-well Square Deepwell Plate |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.