Få mere at vide
Fisherbrand™ EVA Skumispander og spande med låg
Artikelnummer. 16544241 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Lilla
Inkluderer:
Pande med låg
Pande med låg
Spand med låg
Spand med låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16544241
Indeholder
removable lid.
Fisherbrand ™EVA skumispander og spande med låg giver fremragende isolering til enhver kryogen applikation på bordplader uden rod!
  • Sweat-proof ethylene vinyl acetate will not leak
  • Compatible with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
  • Bases and lids feature glove-friendly handles
  • Cleanup is quick and easy with molded pour spouts
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
Inkluderer Pande med låg
Oversigt Pan with Lid
Materiale EVA
Type Cryo-Safe Cold Box
Mængde 1
Farve Grøn
Kapacitet (metrisk) 1 l
Autoklaverbar Not Autoclavable
Temperaturkontrol No