Få mere at vide
Fisherbrand™ EVA Skumispander og spande med låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Lilla
Inkluderer:
Pande med låg
Pande med låg
Spand med låg
Spand med låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions |
| Inkluderer | Pande med låg |
| Oversigt | Pan with Lid |
| Materiale | EVA |
| Type | Cryo-Safe Cold Box |
| Mængde | 1 |
| Farve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Temperaturkontrol | No |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur