Få mere at vide
Fisherbrand™ EVA Skumispander og spande med låg
Artikelnummer. 16524251 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Farve:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Lilla
Inkluderer:
Pan med låg
Pande med låg
Spand med låg
Spand med låg
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Inkluderer Pakningsstørrelse
16524251 2,5 l Blå Spand med låg -
16534241 1 l Blå Pan med låg -
16544241 1 l Grøn Pan med låg -
16554241 1 l Lilla Pande med låg -
16564241 4 l Blå Pan med låg -
16574241 4 l Grøn Pan med låg -
16584241 4 l Lilla Pan med låg -
16594241 9 l Blå Pan med låg -
16504251 9 l Grøn Pande med låg -
16514251 9 l Lilla Pan med låg -
16534251 2,5 l Grøn Spand med låg -
16544251 2,5 l Lilla Spand med låg -
16554251 4 l Blå Spand med låg Hver
16564251 4 l Grøn Spand med låg -
16574251 4 l Lilla Spand med låg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16524251
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
removable lid.
Fisherbrand ™EVA skumispander og spande med låg giver fremragende isolering til enhver kryogen applikation på bordplader uden rod!
  • Svedbestandig ethylenvinylacetat vil ikke lække
  • Kompatibel med is, tøris, flydende nitrogen, alkohol og saltvandsopløsninger
  • Base og låg har handskevenlige håndtag
  • Rengøring er hurtig og nem med formstøbte hældetude
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Is, tøris, flydende nitrogen, alkohol og saltvandsopløsninger
Inkluderer Spand med låg
Oversigt Spand med låg
Materiale EVA
Produkttype Cryo-Safe Køleboks
Mængde 1
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej