Få mere at vide
R&D Systems™ EV Precipitation Solution (Urine)
Artikelnummer. 18604791 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
Artikelnummer. Mængde
18604791 30 mL
1 options
Artikelnummer. 18604791 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP311766
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Novus
Produkttype EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Mængde 30 mL
Tilstrækkelig til A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine)
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Prøvetype Urine