Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ X5 Membraner og O-ringe til opløste iltprober
Artikelnummer. 11723619
Skift visning
Type:
Membran og O-ring
Membraninstallationsværktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11723619 Membran og O-ring Pakke med 5
11569054 Membraninstallationsværktøj Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11723619 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X241603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    575.24 DKK / Pakke med 5
    Spare 44.76 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Optimer din Eutech™ GØR sonder med dette tilbehør og reservedele.
  • membran-/O-ringudskiftning er en valgfri procedure
  • Det anbefales, at kun erfarent tjenestepersonel kan udføre denne procedure.
  • Det bør kun udføres, hvis du har Newmembrane og O-ring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Membran og O-ring (pakke med 5)
Til brug med (udstyr) DO-sonde
Type Membran og O-ring
Sondetype GØR
Mængde 5 Pk.