Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ USB til IrDA Interface Adapter til Eutech™ 600 serie meter
Artikelnummer. 11583835
Skift visning
Til brug med (udstyr):
600 / 610 / 620 / 650 meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11583835 600 / 610 / 620 / 650 meter Hver
1 options
Artikelnummer. 11583835 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X447602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1231.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.94 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eutech™ tilbyder forskellige typer adaptere, der er tilgængelige til brug med forskellige målere til pc-kommunikation.
Eutech™ tilbyder forskellige typer adaptere, der er tilgængelige til brug med forskellige målere til pc-kommunikation. De Eutech™ USB til IrDA Interface Adapter bruges til at forbinde Eutech™ 600 Series meter til din computer.
Funktioner:
  • Brugt med: Eutech 600 / 610 / 620 / 650
  • Bemærk: Dette produkt er ikke kompatibelt med Windows 10 og 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt USB / IrDA-interfaceadapter (til 600-seriens måler til pc-kommunikation)
Type USB til IrDA Interface Adapter
Kompatibilitet Ikke kompatibel med Windows 10 og 11
Til brug med (udstyr) 600 / 610 / 620 / 650 meter