Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Universal SMPS strømadapter til Cyberscan 600 meter
Artikelnummer. 11569144
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Cyberscan 600 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11569144 Cyberscan 600 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11569144 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X030132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    743.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.14 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
De Eutech™ Universal SMPS-strømadapter giver dig den strøm, du har brug for.
De Eutech™ Universal SMPS-strømadapter giver dig den strøm, du har brug for. 100/240 VAC strømadapteren har US/UK/EUR/Japan stik, der bruges til CyberScan 600 serie målere.
Funktioner:
  • 9 V, 6 W
  • Brugt med: CyberScan 600 / 610 / 620 / 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Universal SMPS strømadapter, center +ve, 100-240V
Type SMPS strømadapter
Spænding 9 V
Til brug med (udstyr) Cyberscan 600 m