Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ meter
Artikelnummer. 11569164
Produkttype:
pH Meter with ATC Electrode
pH Meter with Carrying Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11569164
Brand: Thermo Scientific™ 01X245028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. De Eutech™ pH 6+ Meter er et ideelt valg til pH-applikationer fra det brede udvalg af pH-målere Eutech™ tilbud.
Funktioner:
  • Multi-Point Kalibrering (op til 5 point) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ til nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
  • pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±1 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Batteritype 4 AAA x 1,4 V
Kalibreringspunkter Op til 5
Oversigt Eutech pH 6+ pH-måler med ATC-elektrode ECPHTEM01P& pH-bæresætsæt (inkluderer 1 x pH 4,01, pH 7,00 bufferopløsninger, opbevaringsopløsning og 1 x afioniseret skyllevand - 60 ml hver), gummipanser/stativ
Display Type LCD
Måletilstande Surhed, Alkalinitet, Ledningsevne, Temperatur, pH
Rækkevidde (mV) -1000 til 1000 mV
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100,0 °C
Inkluderer Auto-sluk efter 17 minutter; Hold- og selvdiagnosticerende beskeder
Produkttype pH Meter with Carrying Kit
Opløsning (mV) 1 mV
Temperatur nøjagtighed ±0,05 °C
Temperaturkompensation Automatisk / Manuel (0 til 100° C)
Temperaturopløsning 0,1° C