Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ meter
Beskrivelse
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. De Eutech™ pH 6+ Meter er et ideelt valg til pH-applikationer fra det brede udvalg af pH-målere Eutech™ tilbud.
Funktioner:
- Multi-Point Kalibrering (op til 5 point) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
- Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
- Auto-Power Off sparer batteristrøm efter ikke-brug
- Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
- Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
- Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ til nem betjening på bænken
- Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
- pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (mV) | ±1 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Batteritype | 4 AAA x 1,4 V |
| Kalibreringspunkter | Op til 5 |
| Oversigt | Eutech pH 6+ pH-måler med ATC-elektrode ECPHTEM01P, gummiarmering/stativ |
| Display Type | LCD |
| Måletilstande | Surhed, Alkalinitet, Ledningsevne, Temperatur, pH |
| Rækkevidde (mV) | -1000 til 1000 mV |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Vis mere |