Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Turbidimeter Kalibreringssæt
Artikelnummer. 11786384
Skift visning
Mængde:
4 hætteglas på 60 ml hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11786384 4 hætteglas på 60 ml hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11786384 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X621001
 Begrænset vare
På lager
Enkel, display-anmodet trykknap kalibrering
  • 60 ml flasker US EPA-godkendte, ikke-formazin-standarder
  • Stabil og nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kalibreringssæt sæt
Kalibreringstype 0,02 NTU, 20,0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Inkluderer Standardløsninger; 4 hætteglas á 60 ml hver
EPA-godkendte metoder US EPA-godkendte ikke-formazin-standarder
Mængde 4 hætteglas på 60 ml hver