Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Termoelementsonde, Type K
Længde (metrisk):
50 mm
200 mm
1000 mm
2000 mm
Diameter (metrisk) krop:
1 mm
2 mm
3 mm
3.2 mm
6 mm
Temperaturområde (metrisk).:
-50 °C til +700 °C
-50°C to +1000°C
-50°C to +400°C
-60°C to +1100°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af temperatursonder, der bruges i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Termoelementsonde, Type K kommer i forskellige aksellængder og diametre til brug med Eutech™ meter.
Funktioner:
- Forskellige længder: 50mm til 2000mm
- Forskellige diametre: 1 mm til 6 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Type K thermocouple probe, exposed junction type |
| Temperaturområde (metrisk). | -50°C to +400°C |
| Type | Termoelement sonde |
| Diameter (metrisk) krop | 1 mm |
| Længde (metrisk) | 2000 mm |