Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturprobe ECPHWPTEM01W
Artikelnummer. 10719264
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10719264 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10719264 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PHWPTEM01W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    552.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 292.10 DKK
    34% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af temperaturprober, der anvendes i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af temperaturprober, der anvendes i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ Temperaturprobe ECPHWPTEM01W fås i kabellængde på 1 meter og bruges med Eutech™ pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510 meter.
Funktioner:
  • Parameter: Temperatur
  • Bruges med målere: pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
  • 1 meter kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eutech pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
Materiale Rustfrit stål 304
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Temperaturprobe
Diameter (metrisk) krop Skaft: 3 mm, Håndtag: 12 mm
Længde (metrisk) Skaft: 84 mm Håndtag: 75 mm
Konnektortyper 6-kegle
Længde (metrisk) kabel 1 m