Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperature Probe ECPHWPTEM01J
Artikelnummer. 10233143
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10233143
Brand: Thermo Scientific™ 01X021818
Eutech™ tilbyder en bred vifte af temperatursonder, der bruges i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Eutech™ Temperature Probe ECPHWPTEM01J comes in 1 meter cable length and used with Eutech™ CyberScan 600 series meters.
Features:
  • Parameter: Temperature
  • Used with Meters: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
  • 1 meter cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
Materiale Stainless Steel 304
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Temperatursonde
Diameter (metrisk) krop Shaft: 3 mm, Handle: 12 mm
Længde (metrisk) Shaft: 84 mm Handle: 75 mm
Konnektortyper 8-benet
Længde (metrisk) kabel 1 m