Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturelektrode PH5TEMB01P
Artikelnummer. 11816332
Skift visning
Konnektortyper:
Phono stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11816332 Phono stik Hver
1 options
Artikelnummer. 11816332 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X210303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    575.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.01 DKK
    7% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et udvalg af temperaturmålere og elektroder til brug i forskellige uddannelses-, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et udvalg af temperaturmålere og elektroder til brug i forskellige uddannelses-, laboratorie- og industrielle anvendelser. Temperaturelektroden PH5TEMB01P er en alsidig elektrode lavet af rustfrit stål og har et temepraturområde fra 0 til 100 º°C.
Funktioner:
  • Parameter: Temperatur
  • Temperaturområde: 0 til 100° C
  • Materiale: Rustfrit stål 304
  • Dimensioner (Skaft): 84 x 3mm
  • Mål (håndtag): 85 x 12 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: 2,5 mm phonostik
  • Brugt med: pH 110 / pH 11 / Ion 6+ / pH 6+ / pH 5+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Temperatur elektrode
Konnektortyper Phono stik