Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10-serie temperaturmåler
Artikelnummer. 11872841
Skift visning
Batteritype:
3 'AA' 1,5 V Alkaline
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype unitSize
11872841 3 'AA' 1,5 V Alkaline Hver
1 options
Artikelnummer. 11872841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X450408
Eutech™ tilbyder et udvalg af temperaturmålere til brug i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Den er robust og nem at bruge Eutech™ Temp 10-serien har en stor, baggrundsbelyst dual-line LCD, der giver dig klare, nøjagtige aflæsninger af målt og min/max temperatur, selv i mørke omgivelser. Ergonomisk designet til at passe perfekt til din håndflade, Temp 10-serien tilbyder maksimal håndfri bekvemmelighed med vores eksklusive tre-vejs håndfri sæt, sælges separat.
Funktioner:
Brugervenlig
  • Automatisk kalibrering– lad bare elektroden ligge i isvand og tryk‘ CAL’ at kalibrere
  • min/max temperatur ved tryk på en tast
  • Dobbelt-display viser aktuel og min/max aflæsning
  • Stort, letlæseligt oplyst display
Alsidig
  • måler fra -250 til 1372° C
  • Accepterer en lang række temperaturprober ved hjælp af standard mini-stik
  • Eksklusiv tre-vejs håndfri mulighed*– hæng måleinstrumentet fra et rør eller bælte, sæt måleren fast på en metaloverflade, eller stil blot måleinstrumentet på en bordoverflade
Robust design
  • IP54 stænktæt med forseglet tastatur og ABS plastikhus
  • Beskyttende gummipanser sikrer et fast greb og fungerer også som bordstativ
NB: Temperaturføler medfølger ikke og skal bestilles separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dimensioner& Vægt 175 x 97 x 42 mm (LxBxT), 267 g (uden panser); 180 x 102 x 52 mm (LxBxT), 362 g (med rustning)
Batteritype 3 'AA' 1,5 V Alkaline
Display Type LCD: 58 x 40 mm med baggrundsbelysning
Inkluderer Min/Max-aflæsning, Auto-sluk: 17,5 min (valgbar), Hold-funktion, Stabilitetsindikator, Enkeltindgang, Indgangsbeskyttelse: -529 IP54 til støv- og vandafvisende indkapslinger
Temperaturområde (metrisk). -250 °C til +1372 °C
Type Temperaturmåler
Opbevaringskrav -40°°C til +65°°C (-40°°F til +149°°F); 10 % til 90 % (ikke-kondenserende)