Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ TDSTestr11+ Multi-Range TDS Tester
Artikelnummer. 12361508
Skift visning
Måletilstande:
TDS med temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
12361508 TDS med temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 12361508 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X377231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 DKK
    1499.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.35 DKK
    9% Slukket
På lager
Få hurtige og nøjagtige Total Dissolved Solids (TDS) målinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ tilbyder målere, der muliggør direkte aflæsning af Total Dissolved Solids (TDS)-værdier. Eutech™ Vandtæt TDSTestr11 er en måler med to rækkevidder og valgbare eller automatiske afstandsmuligheder. Vandtæt, anti-roll design, store skærme, brugerudskiftelig sensor, justerbar TDS-faktor for mere præcise målinger og muligheden for at skifte mellem °C og °F er blot nogle af mulighederne på denne måler.
Specifikationer:
  • Rækkevidde: .. .. til 100,0 ppm, til 1000 ppm, til 10,00 ppm
    (afhængig af TDS-faktor)
  • ATC: Ja (0 til 50° C / 32 til 122° F)
  • Temperaturkoefficient: 2 % pr° C, fast
  • Kalibreringspunkt: 3manuel
  • Temperaturvisning: Ja
  • Område: 0 til 50,0° C/32,0 til 122,0° F
  • Kalibrering:± 5,0° C /± 9,0° F
  • Ikke-flygtig hukommelse Ja
  • Auto-sluk: 8,5 minutter efter sidste tryk på tasten
  • Strømbehov: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier (medfølger)
  • Batterilevetid: mere end 150 timer
  • Dimension / Vægt: Tester : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g
  • Æske: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måletilstande TDS med temperatur
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C